Documenti fondamentali
900601P
Avanti
Photoclick sphingosine-1-phosphate
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2S,3R,E)-2-ammonio-3-hydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
Scegli un formato
250 μG
991,00 €
991,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
991,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H34N3O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
991,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 250 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900601P-250UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)