900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 250 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3