Documenti fondamentali
878130C
Avanti
C16-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand 878130C
Sinonimo/i:
1-hexadecyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Scegli un formato
5 MG
205,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
205,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H78NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
704.01
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (878130C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 878130C
Concentrazione
5 mg/mL (878130C-5mg)
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-39(41)47-38(37-46-48(42,43)45-35-33-40)36-44-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,38H,3-16,18,20-37,40H2,1-2H3,(H,42,43)/b19-17-/t38-/m1/s1
JJGMGPGKWYLISM-NPBIGWJUSA-N
Applicazioni
C16-18:1 PE or 1-hexadecyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine has been used as a lipid standard in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)[1] and LC-20AD prominence high performance liquid chromatography system to quantify glycerophosphoethanolamines.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878130C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hong-Kai Xie et al.
Food chemistry, 281, 251-260 (2019-01-20)
Lipid hydrolysis and oxidation occurred in Argopecten irradians adductor muscle during hot air drying. Using an in vivo imaging system, we found that antioxidants of bamboo leaves (AOB) could diffuse into the adductor muscle upon marinating. Both tea polyphenols (TP)
Ernst R Werner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(14), 7792-7798 (2020-03-27)
A significant fraction of the glycerophospholipids in the human body is composed of plasmalogens, particularly in the brain, cardiac, and immune cell membranes. A decline in these lipids has been observed in such diseases as Alzheimer's and chronic obstructive pulmonary