890810P
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (890810P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (890810P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890810P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890810P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)