Documenti fondamentali
870732P
Avanti
18:3 (n3) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870732P, powder
Sinonimo/i:
(9Z, 12Z, 15Z-octadecatrienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
427,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
427,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H73N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1079.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870732P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870732P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H66N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46/h8-9,11-12,26-28,32-34,38,49-50H,4-7,10,13-25H2,1-3H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,55,56)(H,57,58)(H2,40,43,44)(H2,52,53,54)
YECLLIMZHNYFCK-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870732P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)