870311P
Avanti
L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Carnitine-d9
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870311P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)