Documenti fondamentali
870308P
Avanti
16:0 lyso PC-d49
powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49)
Scegli un formato
1 MG
277,00 €
5 MG
829,00 €
277,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
277,00 €
5 MG
829,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24HD49NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.93
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
277,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (870308P-1MG)
package of 1 × 5 mg (870308P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C
Descrizione generale
16:0 Lyso PC-d49 (1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49) is a deuterated derivative of 16:0 Lyso PC. Lyso PC is obtained from the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) by phospholipase A.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elevated levels and altered fatty acid composition of plasma lysophosphatidlycholine (lysoPC) in ovarian cancer patients
Okita M, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 71(1), 31-34 (1997)