855676C
Avanti
17:0 Lyso PC
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855676C
Concentrazione
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)