870160P
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P, powder
Sinonimo/i:
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (870160P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870160P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870160P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870160P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)