Documenti fondamentali
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
Scegli un formato
1 MG
450,00 €
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
450,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H60D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
NQXMVCBJWMTLGK-CUYNTQSUSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)