860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
YWZGQPJRQXHVQX-FMUVJMMOSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)