860821P
Avanti
22:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(R)-hydroxybehenoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860821P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
FCCZDEAAQZWMGI-ZAKDXXNHSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)