Documenti fondamentali
860671P
Avanti
C16 Ceramide (d14:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
Scegli un formato
10 MG
1.260,00 €
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
1.260,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H59NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.79
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
1 ea of 10 mg (860671P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-30(34)31-28(27-32)29(33)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
OCXQIBPNDRJADM-VARSQMIESA-N
Descrizione generale
Ceramide is a sphingolipid metabolite.[1] It is composed of sphingosine base linked via amide linkage to a fatty acid.[2]
Azioni biochim/fisiol
Ceramide plays a role in cell signaling processes, such as cell cycle arrest and promotes apoptosis. It is also involved in signal transduction processes and insulin resistance.[3] Ceramide also plays a role in cell proliferation, differentiation and inflammatory responses.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ceramide and ceramide 1-phosphate in health and disease
Arana L, et al.
Lipids in Health and Disease, 9(1), 15-15 (2010)
Ceramides and skin function
Coderch L, et al.
American Journal of Clinical Dermatology, 4(2), 107-129 (2003)
Ceramide 1-phosphate/ceramide, a switch between life and death
Gomez-Munoz A
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1758(12), 2049-2056 (2006)
Mutay Aslan et al.
Nutrition and cancer, 1-13 (2020-04-15)
We aimed to investigate the impact of thymoquinone (TQ), on sphingolipid metabolites, ER stress and apoptotic pathways in MCF-7 and HepG2 cancer cells. Antiproliferative effect was exerted in cancer cells via TQ incubation at different doses and durations. Cell viability