860634P
Avanti
C16 Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860634P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860634P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860634P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860634P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33,36-37H,3-31H2,1-2H3,(H,35,38)/t32-,33+/m0/s1
GCGTXOVNNFGTPQ-JHOUSYSJSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto