860499P
Avanti
D-ribo-Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P, powder
Sinonimo/i:
4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (860499P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860499P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@](N)([H])CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)