Documenti fondamentali
860456P
Avanti
N-C16-deoxysphingosine
N-palmitoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/16:0), powder
Sinonimo/i:
N-hexadecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/16:0); N-C16-1-deoxyCer; 110994
Scegli un formato
1 MG
361,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
361,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H67NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860456P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860456P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now