Documenti fondamentali
860336P
Avanti
MAPCHO-12-d38
dodecyl phosphocholine-d38, powder
Sinonimo/i:
DPC-D38
Scegli un formato
100 MG
549,00 €
549,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
549,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D38NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
549,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (860336P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860336P-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860336P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
QBHFVMDLPTZDOI-DHIOKLJKSA-N
Applicazioni
MAPCHO-12-d38 has been used in the preparation of drug complexes used as a sample during nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-200mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Small Molecule Targeting the Transmembrane Domain of Death Receptor p75NTR Induces Melanoma Cell Death and Reduces Tumor Growth
Goh E, et al.
Cell Chemical Biology, 25(12), 1485-1494 (2018)