850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
Descrizione
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in developing a method for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography[5]
- in the preparation of bicelle samples[6][7]
- in the preparation of lipid vesicles for guanosine-5′ -triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays[8]
- to establish a bicelle system for the characterization of hepatitis C virus (HCV) p7 channel[9]
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)