Documenti fondamentali
852806C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Scegli un formato
5 MG
650,00 €
25 MG
3.110,00 €
650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
650,00 €
25 MG
3.110,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H78NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
776.08
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (852806C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852806C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 852806C
Concentrazione
1 mg/mL (852806C-5mg)
5 mg/mL (852806C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
FIJFPUAJUDAZEY-MNDXXDKYSA-N
Applicazioni
C18(Plasm)-22:6 PE has been used as a standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method[1]. It has also been used as a component of plasmalogen in cholesterol efflux capacity studies.[2]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Association of cholesterol efflux capacity with plasmalogen levels of high-density lipoprotein: A cross-sectional study in chronic kidney disease patients
Maeba R, et al.
Atherosclerosis, 270(4), 102-109 (2018)
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
PLoS ONE, 7(4) (2012)
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
Testing, 7(4) (2012)