850802C
Avanti
18:0-18:2 PE
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850802C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850802C
Concentrazione
10 mg/mL (850802C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of monolayers
- in the preparation of glucose-PE and lactose-PE as standards in multiple reaction monitoring (MRM) and mass spectrometry (MS/MS) analysis
- as standards for mass spectrometry-electrospray ionization (MS-ESI)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash