Documenti fondamentali
852804C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Scegli un formato
5 MG
650,00 €
650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
650,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H78NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
752.06
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 852804C
Concentrazione
1 mg/mL (852804C-5mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(45)51-42(41-50-52(46,47)49-39-37-44)40-48-38-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,35,38,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-34,36-37,39-41,44H2,
URPXXNCTXCOATD-FXMFQVEGSA-N
Descrizione generale
C18(Plasm)-20:4 PE are plasmenylethanolamines that contains arachidonic acid. Plasmalogens, in general, contain a vinyl-ether linkage at the sn-1 position and at sn-2 position it is highly enriched with polyunsaturated fattyacid, specifically, arachidonic acid (AA).[1]
Applicazioni
C18(Plasm)-20:4 PE has been used in the preparation of 2-arachidonic acid-lysophosphatidylethanolamine (2-AA-LPE).[1] It has also been used in the synthesis of biotinylated analyte standard for reverse phase-high performance liquid chromatography (HPLC)-electrospray ionization-mass spectroscopy.[2]
Azioni biochim/fisiol
Plasmalogens are phospholipids, essential for cell function and signaling. Plasmalogens influences membrane structure and molecular dynamics, contributes to the functioning of integral membrane proteins. It plays an important role in the release of membrane fatty acid for signaling upon cell stimulation.[1]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852804C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Identification and quantification of aminophospholipid molecular species on the surface of apoptotic and activated cells
Thomas CP, et al.
Nature Protocols, 9(1), 51-51 (2014)
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)