Documenti fondamentali
850561P
Avanti
Popular Detergent Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Detergent Evaluation Kit
Scegli un formato
1 EA
621,00 €
621,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
621,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
621,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The Popular Detergent Kit is designed to allow for the convenient evaluation of 6 unique detergent reagents for their ability to influence membrane protein solubilization, purification, and stabilization during crystal growth. This kit provides a great starting point for determining which detergent or which class of detergent will work best for a particular membrane protein.
Confezionamento
20ML Clear Glass Screw Cap Vial for each component (850561P-1EA)
Package contains 1G of each: n-octyl-β-D-glucopyranoside, MAPCHO-12, GDN, MEGA-9, n-dodecyl- β-D-maltoside (DDM), CHAPS
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)