Vai a
PROTDT
ProteoPrep® Detergent Sample Kit
Sinonimo/i:
protein solubilization detergent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
524,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
2 yr
Quality Segment
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
input
general use sample(s)
storage temp.
15-25°C
General description
The ProteoPrep® Detergent Sample Kit provides ten detergents, non-ionic and zwitterionic, for protein solublization. The variety of innovative detergents enables optimization of extraction methods, which may vary with the protein of interest and cell type. Zwitterionic detergents uniquely offer some intermediate class properties that are superior to other detergent types. Each detergent is supplied in a convenient package size, ideal for method development and experimentation.
Application
ProteoPrep® Detergent Sample Kit has been used as a component of sample buffer for hepatoblastoma (HB) HepG2 cells.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PROTMEMPROTTOTPROTTWO
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
2 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Brij® C10 1 g
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ASB-14 1 g
    SDS
  • C7BzO 1 g
    SDS
  • Polyoxyethylene (10) tridecyl ether, mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating 1 g
    SDS
  • CHAPS hydrate, BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) 1 g
    SDS
  • n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 1 g
    SDS
  • Octyl β-D-glucopyranoside, ≥98% (GC) 1 g
    SDS
  • Octyl β-D-1-thioglucopyranoside, ≥98.0% (GC) 1 g
    SDS
Vedi tutto (9)
Parola di avvertenza
Danger
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How much of each surfactant and in what state (solid or solution, if solution what concentration) are the surfactants provided in this kit?
    1 risposta
    1. As listed in the product data-sheet:
      Components
      CHAPS (Catalog Number C9426) 1 g - powder form
      C7BzO (Catalog Number C0856) 1 g - powder form
      ASB-14 (Catalog Number A1346) 1 g - powder form
      3-(Decyldimethylammonio) propanesulfonate inner salt (Catalog Number D4266) 1 g - powder form
      n-Dodecyl b-D-maltoside (Catalog Number D4641) 1 g - powder form
      Octyl b-D-glucopyranoside (Catalog Number O8001) 1 g - powder form
      Octyl b-D-1-thioglucopyranoside (Catalog Number O6004) 1 g - powder form
      Polyoxyethylene 10 tridecyl ether mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating (Catalog Number P2393) 1 g - liquid form, neat
      Brij C10 (Catalog Number P5759) 1 g - 'solid' form, melting point 32 - 34 °C, density in liquid form 0.977 g/mL
      TRITON X-100 (Catalog Number T8532) 1 ml - liquid, neat
      For more information please access the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/102/026/protdtbul.pdf