Documenti fondamentali
840526P
Avanti
Hydrogenated MGDG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Monogalactosyldiacylglycerol (plant, hydrogenated)
Scegli un formato
5 MG
451,00 €
25 MG
1.460,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
451,00 €
25 MG
1.460,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H82O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
759.11
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840526P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (840526P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (840526P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C43H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(45)50-34-36(35-51-43-42(49)41(48)40(47)37(33-44)53-43)52-39(46)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36-37,40-44,47-49H,3-35H2,1-2H3/t36-,37-,40+,41+,42-,43-/m1/s1
ZCXQDNWIQSAJIR-GREPGOCTSA-N
Descrizione generale
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG), a galactosylglycerolipid, is a major lipid in the thylakoid membrane of the chloroplast of leaves. It is also localized in the roots, fruits and grains.[1] MGDG is synthesized from Monogalactosyldiacylglycerol synthase 1 (MGD1).[2] It is a precursor for digalactosyldiacylglycerol (DGDG).[3]
Azioni biochim/fisiol
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) plays an important role in biogenesis and integrity of plastids for photosynthesis, as they need a galactolipid-rich environment.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840526P-5MG, 840526P-10MG, and 840526P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In vitro reconstitution of monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) synthase regulation by thioredoxin
Yamaryo Y, et al.
Febs Letters, 580(17), 4086-4090 (2006)
The galactolipid monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) contributes to photosynthesis-related processes in Arabidopsis thaliana
Aronsson H
Plant signaling & behavior, 3(12), 1093-1095 (2008)
Digestion of plant monogalactosyldiacylglycerol and digalactosyldiacylglycerol in rat alimentary canal
Sugawara T and Miyazawa T
The Journal of Nutritional Biochemistry, 11(3), 147-152 (2000)