Documenti fondamentali
840527P
Avanti
Hydrogenated DGDG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Digalactosyldiacylglycerol (plant, hydrogenated)
Scegli un formato
5 MG
462,00 €
462,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
462,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H96O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
949.30
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
462,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840527P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (840527P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1COC(O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
InChI
1S/C51H96O15/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-42(53)61-36-39(64-43(54)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-62-50-49(60)47(58)45(56)41(66-50)38-63-51-48(59)46(57)44(55)40(35-52)65-51/h39-41,44-52,55-60H,3-38H2,1-2H3/t39-,40-,41-,
LDQFLSUQYHBXSX-SIGZKIDOSA-N
Descrizione generale
Digalactosyldiacylglycerol (DGDG) is a galactosylglycerolipid, which is a major lipid component in the thylakoid membrane of leaf chloroplasts. It is also present in the fruits, grains and roots.[1] DGDG is synthesized from Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) by the enzyme DGDG synthase DGD1 .[2]
Azioni biochim/fisiol
Digalactosyldiacylglycerol (DGDG) along with monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) is involved in chloroplast membrane biogenesis and photosynthesis. DGDG and MGDG are responsible for the intake of proteins into the chloroplast.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840527P-5MG and 840527P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The digalactosyldiacylglycerol (DGDG) synthase DGD1 is inserted into the outer envelope membrane of chloroplasts in a manner independent of the general import pathway and does not depend on direct interaction with monogalactosyldiacylglycerol synthase for DGDG biosynthesis
Froehlich J E, et al.
The Journal of biological chemistry, 276(34), 31806-31812 (2001)
Digestion of plant monogalactosyldiacylglycerol and digalactosyldiacylglycerol in rat alimentary canal
Sugawara T and Miyazawa T
The Journal of Nutritional Biochemistry, 11(3), 147-152 (2000)
The galactolipid monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) contributes to photosynthesis-related processes in Arabidopsis thaliana
Aronsson H
Plant signaling & behavior, 3(12), 1093-1095 (2008)