Documenti fondamentali
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Monogalactosyldioleoylglycerol
Scegli un formato
5 MG
225,00 €
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H82O10
Peso molecolare:
783.13
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39,42-46,49-51H,3-16,21-37H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t38-,39-,42+,43+,44-,4
FYKCSQSTKDUTFT-KMILUJHCSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)