Documenti fondamentali
810332C
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Research - A Croda Brand 810332C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
Scegli un formato
1 MG
269,00 €
5 MG
435,00 €
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
269,00 €
5 MG
435,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H94N3O14P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1136.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810332C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810332C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810332C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810332C
Concentrazione
1 mg/mL (810332C-10mg)
1 mg/mL (810332C-1mg)
1 mg/mL (810332C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphoethanolamine (PHOS) is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.[1] 18:1 PE CF is a green fluorescent tagged phosphatidylethanolamine.[2]
Applicazioni
18:1 PE CF may be used:
  • to spike human serum[3]
  • to prepare concentrated lipid mix, PC:PE:fluoPE to assess basal binding properties and PC:PE:fluoPE:PIP to assess specific binding properties of the protein to each phosphoinositides (PIP)[4]
  • to prepare the large unilamellar vesicles (LUVs)[4]
  • in the preparation of fluorescent phosphoinositide?containing liposomes[5]
  • for fluorescent labeling of total lipids to the initial liposome formulation mixture[2]
  • in the formulation of pegylated magneto-liposomes (MLs) and transferrin (Tf) embedding[2]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanolamine controls the membrane fluidity in eukaryotic cells.[6] Phosphoethanolamine (PHOS) has the ability to repress tumour growth both in vitro and in vivo.[1] It possesses anticarcinogenic effects. It can also prevent the mRNA expression of cyclin D1 and VEGFR1 (vascular endothelial growth factor receptor 1).[7]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810332C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810332C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810332C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liposome Flotation Assays for Phosphoinositide-protein Interaction
Tronchere H and Boal F
Journal of Cell Science, 390(1), 1-13 (2015)
Protein-Lipid Interaction by Fluorescence (PLIF) to Characterize and Screen for Inhibitors of Protein-Phosphoinositide Interactions
Ceccato L, et al.
Current Protocols in Protein Science / Editorial Board, John E. Coligan ... [Et Al.], 89(1), 19-31 (2017)
NUTS and BOLTS: applications of fluorescence-detected sedimentation
Kroe RR and Laue TM
Analytical biochemistry, 390(1), 1-13 (2009)
Enhanced blood-brain barrier transmigration using a novel transferrin embedded fluorescent magneto-liposome nanoformulation
Ding H, et al.
Nanotechnology, 25(5), 055101-055101 (2014)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience, 10(7), 3658-3667 (2016)