810335C
Avanti
18:1 Cyanine 5 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810335C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810335C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (810335C-1mg)
1 mg/mL (810335C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- as a standard for the estimation of absolute density of Cy5 labeled Trx-His6-NCav-CT on supported lipid bilayers (SLB)[1]
- in annexin-coated vesicle production[2]
- to label vesicle types in order to optically distinguish them from other vesicles and to initiate biochemical reactions in a cell-mimetic compartment[3]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)