Documenti fondamentali
810282P
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Scegli un formato
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H77BF2N3O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
867.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810282P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphoethanolamine (PHOS) is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.[1] The phosphatidylethanolamine (PE) is a zwitterionic phospholipid.[2]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanolamine controls membrane fluidity in eukaryotic cells.[3] Phosphoethanolamine (PHOS) has the ability to repress tumour growth both in vitro and in vivo.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lipid-protein interactions in membranes
Marsh D
The Membranes of Cells (1990)
Phosphatidylethanolamine is a key regulator of membrane fluidity in eukaryotic cells
Dawaliby R, et al.
Test, 3658-3667 (2016)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Lipid-protein interactions in membranes
Febs Letters, 268(2), 371-375 (1990)
Pei Qiao et al.
Biochemistry, 59(22), 2089-2099 (2020-05-07)
Activation of G-protein-gated inwardly rectifying potassium channels (Kir3.x) requires the direct binding of phosphorylated phosphatidylinositides (PIPs). Previous studies have established that PIP isoforms activate Kir channels to varying degrees and the binding affinity between PIPs and Kir3.2 appears to be