810281P
Avanti
TopFluor™ PC
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810281P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810281P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810281P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810281P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol