870451O
Avanti
2-OG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Sinonimo/i:
2-oleoyl glycerol
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870451O-5mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
UPWGQKDVAURUGE-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)