792524C
Avanti
16:0-20:4 PC - IsoPure
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
5 mg/mL in chloroform
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)