Documenti
860739P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-Lactosyl-ß-1,1′ N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H94D7NO13
Peso molecolare:
979.42
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (860739P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860739P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3