Documenti fondamentali
790326C
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research - A Croda Brand 790326C
Sinonimo/i:
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (790326C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 790326C
Concentrazione
10 mg/mL (790326C-10mg)
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Fluorescent Transfection Reagent has the cationic lipid 1,2-dioleoyloxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTAP) and the neutral lipid DOPE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine in the ratio 1:1 w/w along with 0.1 wt% N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)dioleoyl (NBD) DOPE. NBD-DOPE is a fluorescence label. NBD is attached to headgroup of DOPE.
Applicazioni
Fluorescent Transfection Reagent has been used to visualize the localization of liposome oligodeoxynucleotides (ODN) complex in lung alveolar cells.
Azioni biochim/fisiol
Fluorescent Transfection Reagent is useful in understanding fibroplex membrane structure and interaction of fibroin particles with cationic lipids. N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)dioleoyl (NBD) is used in model membranes studies and is useful in visualizing membrane domains, at 460/535 nm (excitation/emission) wavelengths. The DOTAP:DOPE with 0.1% NBD-DOPE liposome (LipNBD) reconstituted with transferrin called the transferrin liposome-nitrobenzoxadiazole (Tf-LipNBD) is useful as a probe. It provides improved image contrast in in vitro magnetic resonance imaging (MRI) of tumor cells.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790326C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Growth hormone-dependent changes in the rat lung proteome during alveorization
Beyea JA, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 321(1-2), 197-197 (2009)
Dual probe with fluorescent and magnetic properties for imaging solid tumor xenografts
Shan L, et al.
Molecular Imaging, 6(2), 7290-2007 (2007)
The influence of NBD fluorescent probe on model membranes containing POPC and DPPC
Weng CJ, et al.
Molecular Membrane Biology, 33(1-2), 23-28 (2016)
Efficiency data of intracellular recombinant protein delivery using cationic lipid coated silk fibroin particle
Kim WJ, et al.
Data in Brief, 13, 683-691 (2017)
Woo-Jin Kim et al.
Biomaterials, 122, 154-162 (2017-01-26)
Directly delivering therapeutic proteins into cells has promise as an intervention without side effects for protein deficiencies caused by genetic defects. However, as negatively charged macromolecules, proteins require carriers for achieving cellular uptake and maintaining their activity in the cytoplasm.