Documenti fondamentali
700233P
Avanti
β-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α,6β,7β-triol
Scegli un formato
1 MG
158,00 €
5 MG
476,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
158,00 €
5 MG
476,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
DKPMWHFRUGMUKF-CRKPLTDNSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)