Documenti
700213P
Avanti
Allocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O5
Peso molecolare:
408.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700213P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3