700159P
Avanti
Hyocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3α,6α,7α-trihydroxy-5β-cholanic acid
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700159P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]1O)C[C@@H](CC4)O)C)CC[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21-,22+,23-,24-/m1/s1
DKPMWHFRUGMUKF-KWXDGCAGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)