Documenti fondamentali
640020P
Avanti
DMABA Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DMABA Kit
Scegli un formato
1 EA
379,00 €
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
379,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.28
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The DMABA NHS ester reagents were developed by Dr. Robert Murphy′s laboratory at the University of Colorado in order to create PE derivatives where all subclasses and potentially oxidized products could be universally detected using a common precursor ion in the positive ion mode by Mass Spectrometry.
Azioni biochim/fisiol
Deuterium enriched 4-(dimethylamino)benzoic acid (DMABA) N-hydroxysuccinimide (NHS) ester reagent reacts with the with the primary amine group of PE lipids.[1]
Confezionamento
Kit contains: 1mg each of (D0, D4, D6 and D10)-4(dimethylamino)-benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 640000PDMABA-d0 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640004PDMABA-d4 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640006PDMABA-d6 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640010PDMABA-d10 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karin A Zemski Berry et al.
Analytical chemistry, 81(16), 6633-6640 (2010-03-27)
A set of four (D(0), D(4), D(6), and D(10)) deuterium enriched 4-(dimethylamino)benzoic acid (DMABA) N-hydroxysuccinimide (NHS) ester reagents was developed that react with the primary amine group of glycerophosphoethanolamine (PE) lipids to create derivatives where all subclasses of DMABA labeled