640006P
Avanti
DMABA-d6 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
4-[di(methyl-d3)amino]-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid-d6
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (640006P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)C2=CC=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C2
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)