640000P
Avanti
DMABA-d0 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d0
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
4-(dimethylamino)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 mg (640000P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3