Documenti fondamentali
600511
Avanti
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack), 5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure
Scegli un formato
1 EA
17,70 €
17,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
17,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
17,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Confezionamento
vial of 3 × 5 mL (600511-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Confezionamento
pkg of 3 x 5 mL vials; 5mL glass amber screw cap vial (600511-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)