Documenti fondamentali
250520P
Avanti
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside
85%, Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Scegli un formato
1 G
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
107,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H46O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM, 85%), Avanti Research - A Croda Brand
Saggio
>85% (contains <15% alpha isomer)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (250520P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Descrizione generale
This product is a more cost-effective alternative to Avandecrys® DDM that can be used for membrane protein extraction and purification. DDM is the most widely used detergent for the isolation and purification of GPCR′s. In addition, LacY likely favors a higher-energy intermediate periplasmic-open conformation in situ, but collapses to a lower-energy periplasmic-closed conformation in DDM after purification. It is interesting to note that the branched-chain maltoside detergents stabilize LacY in the membrane-embedded form
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (250520P-1g)
Note legali
Avandecrys is a registered trademark of Avanti Polar Lipids, Inc.
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2