Documenti fondamentali
181141C
Avanti
Sunflower Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-Linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
(Sunflower)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (181141C-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL
Densità
1.49 g/cm3
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181141C-25MG)
Risultati analitici
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)