181104C
Avanti
Liver Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Liver Total Lipid Extract (Bovine)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 4 mL (181104C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (181104C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (181104C-100mg)
25 mg/mL (181104C-500mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)