Documenti fondamentali
171201C
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Heart Total Extract (Bovine)
Scegli un formato
100 MG
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (171201C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (171201C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (171201C-100mg)
25 mg/mL (171201C-1g)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Total Lipid Extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue (Brain, Soybean, Heart, etc.). This extract is partitioned against deionized water, and the chloroform phase is concentrated.
Applicazioni
Heart extract total has been used for the optimization of traveling wave ion mobility-mass spectrometry (TWIMS-MS) of lipids.[1]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (171201C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (171201C-100mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Metabolomics and lipidomics using traveling-wave ion mobility mass spectrometry.
Paglia G and Astarita G
Nature Protocols, 12(4), 797-797 (2017)
Hari Kiran Kotapati et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1145, 122099-122099 (2020-04-20)
Three normal phase HPLC methods were produced to separate lipid classes on a PVA-Sil stationary phase including: 9 polar lipids (method 1); 13 combined polar and neutral lipids (method 2); and a combined method that further separates the neutral lipids
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification