Documenti fondamentali
131101C
Avanti
Brain Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Brain Total Lipid Extract (Porcine)
Scegli un formato
100 MG
120,00 €
1 G
543,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,00 €
1 G
543,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (131101C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (131101C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (131101C-100mg)
25 mg/mL (131101C-1g)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Total Lipid Extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue (Brain, Soybean, Heart, etc.). This extract is partitioned against deionized water, and the chloroform phase is concentrated.
Applicazioni
Brain extract total has been used as a lipid carrier for the extraction and deacetylation of lipids.[1]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (131101C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (131101C-100mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Liver Extract Polar Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
181108C
Liver Extract Polar
Soy Extract Polar Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
541602C
Soy Extract Polar
16:0-18:1 PS (POPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840034C
16:0-18:1 PS (POPS)
Phosphoinositide Analysis using the HPLC System Equipped with a Fraction Collector and the TSKgel SAX Column
KITA S, et al.
Medical bulletin of Fukuoka University, 42(1), 175-181 (2015)
Wei Li et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103707-103707 (2020-03-09)
A series of pyridoxine-resveratrol hybrids were designed and synthesized as monoamine oxidase B inhibitors for the treatment of Parkinson's disease. Most of them exhibited potent inhibitory activities on MAO-B with high selectivity. Specifically, compounds 12a, 12g and 12l showed the
Ziyi Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(7), 115374-115374 (2020-02-25)
A series of novel flurbiprofen-clioquinol hybrids were designed and synthesized as multifunctional agents for Alzheimer's disease therapy, and their potential was evaluated through various biological experiments. In vitro studies showed that most target compounds exhibited significant ability to inhibit self-
Jan R T van Weering et al.
The EMBO journal, 31(23), 4466-4480 (2012-10-23)
Sorting nexins (SNXs) are regulators of endosomal sorting. For the SNX-BAR subgroup, a Bin/Amphiphysin/Rvs (BAR) domain is vital for formation/stabilization of tubular subdomains that mediate cargo recycling. Here, by analysing the in vitro membrane remodelling properties of all 12 human
Emmanuel Boucrot et al.
Cell, 149(1), 124-136 (2012-04-03)
Shallow hydrophobic insertions and crescent-shaped BAR scaffolds promote membrane curvature. Here, we investigate membrane fission by shallow hydrophobic insertions quantitatively and mechanistically. We provide evidence that membrane insertion of the ENTH domain of epsin leads to liposome vesiculation, and that