Documenti fondamentali
171204C
Avanti
Heart Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Heart Polar Lipid Extract (Bovine)
Scegli un formato
100 MG
207,00 €
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
207,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 4 mL (171204C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (171204C-100mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Heart Extract Polar is a natural lipid. Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
Applicazioni
Heart Extract Polar is suitable for use
  • as a component of lipid mixture for mimicking mammalian cellular membrane and in synchrotron small-angle X-ray diffraction measurements[1]
  • for spiking mobilograms for phosphaltidyl choline 18:1/18:1 in ion-mobility spectrometry- time of flight measurements(IMS-TOF)[2]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (171204C-100mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Brain PS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840032C
Brain PS
High resolution ion mobility-mass spectrometry for separation and identification of isomeric lipids
Groessl M, et al.
Analyst, 140(20), 6904-6911 (2015)
Inorganic mercury and cadmium induce rigidity in eukaryotic lipid extracts while mercury also ruptures red blood cells
Kerek E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1860(3), 710-717 (2018)
Natural lipid extracts and biomembrane-mimicking lipid compositions are disposed to form nonlamellar phases, and they release DNA from lipoplexes most efficiently
Koynova R and MacDonald RC
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1768(10), 2373-2382 (2007)