Documenti fondamentali
Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
Sinonimo/i:
disperser blades, tissue homogenizers
Scegli un formato
1 EA
1.820,00 €
1.820,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.820,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
1.820,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
stainless steel rotor/stator
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0001024200
Diametro
8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Caratteristiche e vantaggi
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)