Documenti fondamentali
Z743163
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B13/17 and CD-B13 /17
Scegli un formato
1 EA
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
179,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970290
Descrizione generale
Stainless Steel Flat bath cover for 13L and 17L bath tanks. The use of a bath cover reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath. Suitable for use with Julabo® CORIO C-B13, C-B17, CD-B13, CD-B17.
Caratteristiche e vantaggi
  • reduces evaporation
  • prevents contamination of samples
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)