Documenti fondamentali
Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
Scegli un formato
1 EA
4.070,00 €
1 EA
4.070,00 €
4.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
4.070,00 €
1 EA
4.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
4.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9118612
Disponibilità
available only in EU
Parametri
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
Capacità di raffreddamento
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
Capacità di riscaldamento
2 kw
Apertura vasca larg. × lung. × prof.
13 cm × 15 cm × 13 cm
Capacità
4.5 L
Volume
4.5 L
4500 mL
Peso
22 kg
Descrizione generale
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)